Learn More
BRAND™ Puntas de pipeta, 0,5 a 5 ml
Código de producto. 10530072 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
En bolsa, 200 puntas
En bolsa, 5 x 200 puntas
TipBox
Tamaño de la unidad:
200 PCS
28 PCS
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
10530072 En bolsa, 200 puntas 200 PCS
10135350 TipBox 28 PCS
10694721 En bolsa, 5 x 200 puntas paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10530072 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 702595
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Diseñado para micropipetas de alta calidad y adecuado para diversas aplicaciones. BRAND™ Las puntas de pipeta de 0,5 a 5 mL garantizan un pipeteo preciso y eficiente. Las puntas se producen en salas blancas, están libres de contaminantes y son respetuosas con el medio ambiente.
  • Diseñado para adaptarse a la Transferpette™ línea de micropipetas
  • Compatibilidad probada con otras micropipetas de varios fabricantes.
  • Fabricado y envasado en condiciones de sala limpia certificadas según ISO 14644-1, Clase 7 y 8
  • Elaborado con materias primas puras de alta calidad, libres de DiHEMDA y oleamida.
  • No se utilizan agentes desmoldantes como estearatos y erucamida en el proceso de producción.
  • Paredes finas para mayor translucidez, fácil expulsión y bajos residuos
  • Las puntas a granel son incoloras y se colocan en bolsas transparentes resellables.
  • Las puntas en rack son incoloras y se colocan en bandejas de puntas de color rojo.
  • Las TipBoxes están hechas de 100% PP y son totalmente reciclables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,5 a 5 mL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Longitud (métrico) 16 cm
Declaraciones de limpieza Sin oleamida ni DiHEMDA
Formato A granel
Estilo de punta Delgado
Envase En bolsa, 200 puntas
Tipo de producto Puntas de pipeta
Desechables Uso limitado
Para utilizar con (equipo) Transferpette, Thermo Scientific Finnpipette Microliter Pipeta
Graduado N.º