Learn More
Melford Sal de sodio PIPES
Código de producto. 30018699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018699 100 g 100 g
30018702 5 kg 5 Kg
30018700 1 kg 1 Kg
30018701 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30018699 Proveedor Melford N.º de proveedor P40150100.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
pKa (25 °C): 6,8
El rango de pH de trabajo en solución acuosa es de 6,5-7,5.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIPES, Sodium Salt
CAS 10010-67-0
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C8H17N2NaO6S2