Learn More
PIPES, Sesquisodium Sodium Salt, Fisher BioReagents
Código de producto. 10488723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10488723 100 g Frasco de polietileno 100 g
10498723 500 g Frasco de polietileno 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10488723 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP304100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Commonly used buffering agent
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 6,1 a 7,5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100037-69-2
Fórmula molecular C16H33N4Na3O12S4
Peso molecular (g/mol) 670.665
Clave InChI FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
PubChem CID 3086462
Nombre IUPAC trisodio;2-[4-(2-sulfoetil)piperazin-1-il]etanesulfonato;2-[4-(2-sulfonatoetil)piperazin-1-il]etanesulfonato
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIPES, Sesquisodium Salt
Punto de fusión 300°C
Color Blanco
pH 6.5 to 7.1
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
ADNasa Sin ADNasa
Notas de grado de pureza DNase- and RNase-Free
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥95 %
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Proteasa Protease free
Formula Weight (peso de la fórmula) 670.68
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado Biología molecular