Learn More
PIPES, sal de disodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11996521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11996521 250 g Frasco de vidrio 250 g
11976521 25 g Frasco de vidrio 25 g
11986521 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11996521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215092500
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 76836-02-7 | C8H16N2Na2O6S2 | 346.324 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76836-02-7
Fórmula molecular C8H16N2Na2O6S2
Peso molecular (g/mol) 346.324
Clave InChI GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
PubChem CID 173553
ChEBI CHEBI:63055
Nombre IUPAC disodio;2-[4-(2-sulfonatoetil)piperazina-1-il]etanesulfonato
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Absorbancia 0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water)
Nombre del producto químico o material PIPES, disodium salt
Color Blanco
pH 9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.)
Forma física Polvo o polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.33
Porcentaje de pureza 99%