Learn More
Solución salina tamponada con PIPES (5X), pH 6,5, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435419 500 mL 500 ml
15425419 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435419 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63152.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5625-37-6
Fórmula molecular C8H18N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Número MDL MFCD00006159
Clave InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nombre IUPAC 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIPES-buffered saline
Color Incolora
Concentración 5X
pH 6.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL