Learn More
TUBERÍA, ≥ 99%, grado reactivo de biología molecular, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436591 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11436591 25 g
11446591 100 g
11456591 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436591 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219483825
CAS 5625-37-6
Fórmula molecular C8H18N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Número MDL MFCD00006159
Clave InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nombre IUPAC 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIPES
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.4
Grado Reactivos de biología molecular