Learn More
PIPES, 99,4%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11401741 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401741 10 g -
11411741 100 g 100 g
11421741 500 g -
11431741 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11401741 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219025710
CAS 5625-37-6
Fórmula molecular C8H18N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Clave InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nombre IUPAC 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pipes
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.994
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.4