Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 98,5+ %, para bioquímica
Código de producto. 10731414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731414 500 g Frasco de plástico 500 g
10711261 25 g Frasco de plástico 25 g
10062200 100 g Frasco de plástico 100 g
11956521 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10731414 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172615000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5625-37-6
Fórmula molecular C8H18N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Clave InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nombre IUPAC 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Absorbancia (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material PIPES
Condiciones de absorbancia (0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell)
Color Blanco
Forma física Polvo microcristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.35
Porcentaje de pureza ≥98.50%
Grado Bioquímica