Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 7,5
Código de producto. 15404879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404879 250 mL 250 ml
15414879 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404879 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62494.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES (Piperazine-N,N?-bis(2-ethanesulfonic acid), is frequently used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues and has a negligible capacity to bind divalent ions. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer is done.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
PIPES (piperazina-N,N′-bis(2-ácido etanosulfónico), se utiliza con frecuencia como agente tamponador en bioquímica. PIPES tiene un valor de pKa cerca del pH fisiológico, lo que lo hace útil en el trabajo de cultivo celular. Se ha documentado que PIPES minimiza la pérdida de lípidos al amortiguar la histología de glutaraldehído en tejidos vegetales y animales y tiene una capacidad insignificante para unir iones divalentes. La fijación de zoosporas fúngicas para microscopía de fluorescencia y microscopía electrónica fue óptima con una combinación de glutaraldehído y formaldehído en el tampón PIPES.
Solubilidad
Soluble en 1 M NaOH (0,5 M a 20 °C), agua (∼1 g/l a 100 °C) y 0,5 N NaOH (0,1 M).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5625-37-6
Fórmula molecular C8H18N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Número MDL MFCD00006159
Clave InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nombre IUPAC 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIPES buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 7.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Soluble in 1M NaOH (0.5 M at 20°C),water (∽1g/L at 100°C),and 0.5 N NaOH (0.1 M).