Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solución de tampón de 1,0 M, pH 6,5
Código de producto. 15493389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493389 250 mL 250 ml
15403399 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493389 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60659.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES was used in the preparation of a variety of marine and mammalian tissues for electron microscopic study. Lipid loss and artifacts are minimized when PIPES was used to buffer the glutaraldehyde fixative. Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer. Alkaline phosphatase retention activity was 60% greater.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
PIPES tiene pKa cerca del pH fisiológico, lo que lo hace útil en el trabajo de cultivo celular. Se ha utilizado PIPES en la preparación de una variedad de tejidos marinos y de mamíferos para el estudio microscópico de electrones. La pérdida de lípidos y los artefactos se reducen al mínimo cuando se utiliza PIPES para amortiguar el fijador de glutaraldehído. La fijación de zoosporas fúngicas para microscopía de fluorescencia y microscopía electrónica fue óptima con una combinación de glutaraldehído y formaldehído en el tampón PIPES. La actividad de retención de fosfatasa alcalina fue un 60 % mayor.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Soluble en agua (0,05 M), proporciona una solución clara e incolora (la solución resultante tiene un pH de aproximadamente 4,5–4,7). 10 g se disolverá en 40 ml de 0,1 N NaOH.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Guarde el recipiente lejos de agentes oxidantes fuertes, bases, agentes reductores o fuentes de calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5625-37-6
Fórmula molecular C8H18N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Número MDL MFCD00006159
Clave InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nombre IUPAC 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIPES buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 6.5
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Fully misicible in water. Soluble in water (0.05 M),giving a clear,colorless solution (the resulting solution has a pH of approximately 4.5-4.7). 10 g will dissolve in 40 mL of 0.1 N NaOH.