Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,0
Código de producto. 15444009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444009 100 mL 100 ml
15454009 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444009 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61406.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES can be used in a wide array of biological applications, including as a component in media formulations. Specific applications include buffers for cell culture and diagnostic reagent production. It is used to buffer glutaraldehyde fixative solutions when fixing plant and/or animal tissue tissue samples. This will help prevent the loss of lipids. It is used to buffer glutaraldehyde and formaldehyde when fixing fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
PIPES se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones biológicas, incluso como componente en las formulaciones de medios. Las aplicaciones específicas incluyen tampones para cultivo celular y producción de reactivos de diagnóstico. Se utiliza para tamponar las soluciones fijadoras de glutaraldehído al fijar muestras de tejido vegetal o animal. Esto ayudará a prevenir la pérdida de lípidos. Se utiliza para tamponar glutaraldehído y formaldehído al fijar zoosporas fúngicas para microscopía de fluorescencia y microscopía electrónica.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores, bases y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5625-37-6
Fórmula molecular C8H18N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Número MDL MFCD00006159
Clave InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nombre IUPAC 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIPES buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 8.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Fully miscible in water.