Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,8
Código de producto. 15474299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474299 250 mL 250 ml
15464299 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474299 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61786.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5625-37-6
Fórmula molecular C8H18N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Número MDL MFCD00006159
Clave InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nombre IUPAC 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PIPES buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 6.8
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL