Learn More
Piperonilonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10103110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10103110 5 g Frasco de vidrio 5 g
10735991 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10103110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151880050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 4421-09-4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00005820
Clave InChI PKRWWZCDLJSJIF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonylonitrile, benzo d 1,3 dioxole-5-carbonitrile, 3,4-methylenedioxy benzonitrile, 3,4-methylenedioxybenzonitrile, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile, benzo-1,3-dioxole-5-carbonitrile, benzonitrile, 3,4-methylenedioxy, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbonitrile, pubchem15358
PubChem CID 78136
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-carbonitrilo
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonylonitrile
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 90.0°C to 95.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H5NO2
Cantidad 5 g
Beilstein 19, 270
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperonylonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación