Learn More
Ácido piperonílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperonylic Acid |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2,(H,9,10) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.0266 |