Learn More
Hidrazida de ácido piperonílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Piperonylic acid hydrazide is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La hidrazida de ácido piperonílico se utiliza como producto intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Piperonylic acid hydrazide |
| Punto de fusión | 176°C to 178°C |
| Cantidad | 5 g |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.16 |
| Porcentaje de pureza | 97% |