Learn More
Hidrazida de ácido piperonílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474620 1 g 1 g
11484620 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474620 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50713.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 22026-39-7 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Piperonylic acid hydrazide is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hidrazida de ácido piperonílico se utiliza como producto intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22026-39-7
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.163
Número MDL MFCD00060505
Clave InChI RAXBGBHBUFGWPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-methylenedioxybenzhydrazide, benzo d 1,3 dioxole-5-carbohydrazide, piperonylic acid hydrazide, 2h-1,3-benzodioxole-5-carbohydrazide, 3,4-methylenedioxybenzoic acid hydrazide, 3,4-methylenedioxy benzohydrazide, 1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, hydrazide, 3,4-methylenedioxy benzhydrazide, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid hydrazide, 2h-benzo d 1,3-dioxolane-5-carbohydrazide
PubChem CID 89158
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxole-5-carbohydrazide
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)C(=O)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonylic acid hydrazide
Punto de fusión 176°C to 178°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%