Learn More
Ácido piperonílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448056 25 g 25 g
11458056 100 g 100 g
11468056 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14105.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 94-53-1 | C8H6O4 | 166.13 g/mol
Piperonylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido piperonílico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-53-1
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.13
Número MDL MFCD00005830
Clave InChI VDVJGIYXDVPQLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonylic acid, heliotropic acid, 3,4-methylenedioxybenzoic acid, benzo d 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, 2h-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid, benzo 1,3 dioxole-5-carboxylic acid, protocatechuic acid methylene ether, 5-benzodioxolecarboxylic acid, 3,4-dioxymethylenebenzoic acid, 3,4-methylene dioxybenzoic acid
PubChem CID 7196
Nombre IUPAC ácido 1,3-benzodioxol-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C2OCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonylic acid
Punto de fusión 230°C to 235°C
Cantidad 25 g
Beilstein 150206
Índice Merck 14,7477
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza ≥98%