Learn More
Piperonilamina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 13458348 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13458348 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
1 options
Código de producto. 13458348 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131361000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2620-50-0
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00005840
Clave InChI ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonylamine, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxybenzylamine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxy benzylamine, benzo-1,3-dioxole-5-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-1,3-benzodioxole
PubChem CID 75799
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ilmetanamina
SMILES NCC1=CC=C2OCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonylamine
Nombre de nota 97%
Color Amarillo
Densidad 1.2100g/mL
Punto de ebullición 138.0°C to 139.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5625 to 1.5645
Cantidad 100 mL
Beilstein 19,I,764
Gravedad específica 1.21
Información de solubilidad Solubility in water: 0.9%. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperonylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.