Learn More
Isobutirato de piperonilo, TRC
Código de producto. 30421577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421577 250 mg -
30417951 2.5 g -
30409837 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP490508250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5461-08-5
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ilmetil 2-metilpropanoato
SMILES CC(C)C(=O)OCc1ccc2OCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonyl Isobutyrate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-8(2)12(13)14-6-9-3-4-10-11(5-9)16-7-15-10/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0892