Learn More
Alfa Aesar™ Isobutirato de piperonilo, 99 %
Código de producto. 11429237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429237 100 g 100 g
11419237 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429237 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B21321.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5461-08-5
Número MDL MFCD00005826
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonyl isobutyrate
Densidad 1.154
Punto de ebullición 91°C to 92°C (0.005 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C12H14O4
Índice de refracción 1.512
Cantidad 100 g
Sinónimo piperonyl isobutyrate, unii-y8hbr1acya, y8hbr1acya, piperonyl 2-methylpropanoate, heliotropyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid piperonyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl ester, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isobutyrate, 3,4-methylenedioxybenzyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
Clave InChI RQULTIASPCVEFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(=O)OCC1=CC2=C(C=C1)OCO2
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ilmetil 2-metilpropanoato
Peso molecular (g/mol) 222.24
PubChem CID 62580
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99%