Learn More
Alfa Aesar™ Isobutirato de piperonilo, 99 %
Código de producto. 11419237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419237 25 g 25 g
11429237 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419237 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor B21321.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5461-08-5
Número MDL MFCD00005826
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonyl isobutyrate
Densidad 1.154
Punto de ebullición 91°C to 92°C (0.005 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C12H9ClN2O4S
Índice de refracción 1.512
Cantidad 25 g
Sinónimo n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzenesulfonamide, 2'-chloro-3-nitrobenzenesulfonanilide, cambridge id 5138232, 2-chlorophenyl 3-nitrophenyl sulfonyl amine, n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzene-1-sulfonamide, n-2-chlorophenyl-3-nitrobenzenesulfonamide #
Clave InChI LQIWGYRYMZKQQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Nombre IUPAC N-(2-Clorofenil)-3-nitrobencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 312.72
PubChem CID 232034
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 99%