Learn More
Butóxido de piperonilo, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477268 100 mL 100 ml
15467268 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60771.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338.44 g/mol
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El butóxido de piperonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en benceno, etanol y metanol. No es miscible o es difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-03-6
Fórmula molecular C19H30O5
Peso molecular (g/mol) 338.44
Número MDL MFCD00005842
Clave InChI FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
SMILES CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Piperonyl butoxide
Densidad 1.059
Punto de ebullición 155°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 171°C (340°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 100 mL
Número UN UN3082
Beilstein 288063
Información de solubilidad Soluble in benzene,ethanol and methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
Nombre IUPAC 5-[2-(2-butoxietoxi)etoximetil]-6-propil-1,3-benzodioxol
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.44
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Piperonyl butoxide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Hazard Statement
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperonyl butoxide