Learn More
Piperonyl butoxide, MedChemExpress
Código de producto. 16438676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16438676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1198
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Piperonyl butoxide is a semisynthetic derivative of safrole,used as a component of pesticide formulations. It is a synergist, despite having no pesticidal activity of its own, it enhances the potency of certain pesticides such as Carbamates, Pyrethrins, Pyrethroids, and Rotenone.
Piperonyl butoxide is a semisynthetic derivative of safrole,used as a component of pesticide formulations. It is a synergist, despite having no pesticidal activity of its own, it enhances the potency of certain pesticides such as Carbamates, Pyrethrins, Pyrethroids, and Rotenone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonyl butoxide
CAS 51-03-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H30O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo ENT-14250
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (295.47 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (295.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CCCC1=C(COCCOCCOCCCC)C=C2OCOC2=C1
Peso molecular (g/mol) 338.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.44
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation