Learn More
Butóxido de piperonilo-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperonylbutoxide butyl-d9 |
| CAS | 1329834-53-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 2H9 H21 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Piperonyl Butoxide D9 (butyl D9), 5-[2-[2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutoxy)ethoxy]ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, Piperonylbutoxide D9 (butyl D9), 5-[2-[2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutoxy)ethoxy]ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, Piperonylbutoxide D9 (butyl-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3/i1D3,3D2,5D2,7D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC |
| Nombre IUPAC | 5-[2-[2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutoxi)etoxi]etoximetil]-6-propil-1,3-benzodioxol |
| Peso molecular (g/mol) | 347.49 |
| Mostrar más |