Learn More
Butióxido de piperonilo, 90 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10613352 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10613352 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10586641 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10613352 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334161000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 51-03-6 | C19H30O5 | 338.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-03-6
Fórmula molecular C19H30O5
Peso molecular (g/mol) 338.44
Número MDL MFCD00005842
Clave InChI FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonyl butoxide, butacide, butocide, ethanol butoxide, pyrenone 606, piperonylbutoxide, 6-propylpiperonyl butyl diethylene glycol ether, butyl carbitol 6-propylpiperonyl ether, 5-2-2-butoxyethoxy ethoxy methyl-6-propylbenzo d 1,3 dioxole, butoxide synergist
PubChem CID 5794
ChEBI CHEBI:32687
Nombre IUPAC 5-[2-(2-butoxietoxi)etoximetil]-6-propil-1,3-benzodioxol
SMILES CCCCOCCOCCOCC1=CC2=C(OCO2)C=C1CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonyl butoxide
Nombre de nota tech., 90%
Color Amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 180°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 170°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4970 to 1.507
Cantidad 100 mL
Beilstein 19, IV, 779
Índice Merck 15, 7589
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with methanol,ethanol,benzene,freons,,and other organic solvents
Viscosidad 40 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.44
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Piperonyl butoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.