Learn More
Alcohol piperonílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10781735 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10781735 25 g Frasco de vidrio 25 g
10499440 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10781735 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131350250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 495-76-1 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 495-76-1
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00005836
Clave InChI BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
PubChem CID 10322
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ilmetanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonyl alcohol
Punto de fusión 51.0°C to 55.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 156.0°C to 158.0°C (66.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 19, 67
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, benzene,, soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina