Learn More
Piperonilo acetona, TRC
Código de producto. 30426870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426870 500 mg
30426881 2.5 g
30418806 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP475345500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55418-52-5
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.21
Nombre IUPAC 4-(1,3-benzodioxol-5-il)butan-2-ona
SMILES CC(=O)CCc1ccc2OCOc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperonyl Acetone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O3/c1-8(12)2-3-9-4-5-10-11(6-9)14-7-13-10/h4-6H,2-3,7H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0786