Learn More
Clorhidrato de piperocaína, LoGiCal
Código de producto. 30463353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463353 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463353 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1597.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperocaine Hydrochloride
CAS 24561-10-2
Nombres de analitos o componentes Piperocaine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H23 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Piperidinepropanol, 2-methyl-, benzoate (ester), hydrochloride (9CI), 1-Piperidinepropanol, 2-methyl-, benzoate (ester), hydrochloride, (±)- (8CI), Piperocaine hydrochloride (6CI), 3-(2-Methylpiperidino)propyl benzoate hydrochloride, 3-Benzoxy-1-(2-methylpiperidino)propane hydrochloride, Isocaine, Metycaine hydrochloride, Neothesin hydrochloride, Piperocainium chloride, 1-Piperidinepropanol, 2-methyl-, 1-benzoate, hydrochloride (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23NO2.ClH/c1-14-8-5-6-11-17(14)12-7-13-19-16(18)15-9-3-2-4-10-15;/h2-4,9-10,14H,5-8,11-13H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC1CCCCN1CCCOC(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC benzoato de 3-(2-metilpiperidin-1-il)propilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 297.82
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1496 g/mol