Learn More
Piperlongumine, TRC
Código de producto. 30415119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415119 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30415119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP482850100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperlongumine
CAS 20069-09-4
Fórmula molecular C17 H19 N O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-pyridinone
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
SMILES COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
Nombre IUPAC 1-[(E)-3-(3,4,5-trimetoxifenil)prop-2-enoil]-2,3-dihidropiridin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 317.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1263