Learn More
MedChemExpress Piperlongumine
Código de producto. 16419288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419288 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16419288 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN232910mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Piperlongumine is a alkaloid, possesses ant-inflammatory, antibacterial, antiangiogenic, antioxidant, antitumor, and antidiabetic activities. Piperlongumine induces ROS, and induces apoptosis in cancer cell lines. Piperlongumine shows anti-cardiac fibrosis activity, suppresses myofibroblast transformation via suppression of the ERK1/2 signaling pathway.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 317.34 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 20069-09-4
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (315.12 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Piplartine
Objetivo ERK∣Reactive Oxygen Species∣Autophagy∣Apoptosis∣Bacterial∣Ferroptosis