Learn More
Piperitona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperitone |
| CAS | 89-81-6 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C10 H16 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-Cyclohexen-1-one','3-methyl-6-(1-methylethyl)-, p-Menth-1-en-3-one (7CI,8CI), (±)-Piperitone, 3-Carvomenthenone, 3-Methyl-6-(1-methylethyl)-2-cyclohexen-1-one, 3-Methyl-6-isopropyl-2-cyclohexen-1-one, 4-Isopropyl-1-methyl-1-cyclohexen-3-one, 6-Isopropyl-3-methyl-2-cyclohexen-1-one, NSC 251528, Piperitone, dl-Piperitone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)C1CCC(=CC1=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-metil-6-propan-2-ilciclohex-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Mostrar más |