Learn More
Piperina, TRC
Código de producto. 30420042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420042 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30420042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP48300025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperine
CAS 94-62-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 H19 N O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Piperidine','1-[(2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]- (9CI), Piperidine','1-[5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-oxo-2,4-pentadienyl]-','(E,E)-, Piperidine','1-piperoyl-','(E,E)- (8CI), Piperine (6CI), (E,E)-1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, (E,E)-5-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2,4-pentadienoylpiperidide, 1-Piperoylpiperidine, Bioperine, NSC 21727, Piperin, 2,4-Pentadien-1-one','5-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-','(2E,4E)-
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
SMILES O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
Nombre IUPAC (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-il)-1-piperidin-1-ilpenta-2,4-dien-1-ona
Peso molecular (g/mol) 285.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.1365
Porcentaje de pureza >95