Learn More
Piperina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Piperine is used in increasing the bioavailability of some drugs and nutrients, it is used as medicine for Malaria and cholera, Stomach upset, Cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La piperina se utiliza para aumentar la biodisponibilidad de algunos fármacos y nutrientes, se utiliza como medicina para la malaria y el cólera, el malestar estomacal, el cáncer.
Solubilidad
Soluble en agua (0,04 g/l).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperine |
| Punto de fusión | 128°C to 133°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 90741 |
| Índice Merck | 14,7472 |
| Información de solubilidad | Soluble in water(0.04g/L). |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.34 |
| Porcentaje de pureza | 98% |