Learn More
Piperina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405613 5 g 5 g
11415613 25 g 25 g
11425613 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405613 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13510.06
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 94-62-2 | C17H19NO3 | 285.34 g/mol
Piperine is used in increasing the bioavailability of some drugs and nutrients, it is used as medicine for Malaria and cholera, Stomach upset, Cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La piperina se utiliza para aumentar la biodisponibilidad de algunos fármacos y nutrientes, se utiliza como medicina para la malaria y el cólera, el malestar estomacal, el cáncer.
Solubilidad
Soluble en agua (0,04 g/l).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-62-2
Fórmula molecular C17H19NO3
Peso molecular (g/mol) 285.34
Número MDL MFCD00005839
Clave InChI MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Sinónimo piperine, 1-piperoylpiperidine, piperin, bioperine, piperoylpiperidine, e,e-1-piperoylpiperidine, n-e,e-piperoyl piperidine, piperidine, 1-piperoyl-, e,e, unii-u71xl721qk, fema no. 2909
PubChem CID 638024
ChEBI CHEBI:28821
Nombre IUPAC (2E,4E)-5-(1,3-benzodioxol-5-il)-1-piperidin-1-ilpenta-2,4-dien-1-ona
SMILES O=C(\C=C\C=C\C1=CC=C2OCOC2=C1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperine
Punto de fusión 128°C to 133°C
Cantidad 5 g
Beilstein 90741
Índice Merck 14,7472
Información de solubilidad Soluble in water(0.04g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.34
Porcentaje de pureza 98%