Learn More
Piperidolate, MedChemExpress
Código de producto. 16491446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491446 200 mg 200 miligramos
16468536 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0962A
MedChemExpress Piperidolate is an antimuscarinic, inhibits intestinal cramp induced by acetylcholine (rats and dogs).
Piperidolate is an antimuscarinic, inhibits intestinal cramp induced by acetylcholine (rats and dogs).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidolate
Forma física Viscous Liquid
CAS 82-98-4
Color Colorless
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H25NO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (463.78 mM)
SMILES O=C(OC1CN(CC)CCC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 323.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.43
Porcentaje de pureza 99.34%