Learn More
Clorhidrato de piperidolato, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de piperidolato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperidolate Hydrochloride |
| CAS | 129-77-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Piperidolate Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H25 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Acetic acid, diphenyl-, 1-ethyl-3-piperidyl ester hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 3-Piperidinol, 1-ethyl-, diphenylacetate (ester), hydrochloride (8CI), Crapinon, Dactil hydrochloride, NSC 4349, Piperidolate hydrochloride, Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-, 1-ethyl-3-piperidinyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-, 1-ethyl-3-piperidinyl ester, hydrochloride (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25NO2.ClH/c1-2-22-15-9-14-19(16-22)24-21(23)20(17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19-20H,2,9,14-16H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN1CCCC(C1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1-etilpiperidin-3-il) 2,2-difenilacetato; hidrocloruro |
| Mostrar más |