Learn More
Clorhidrato de piperidolato, LoGiCal
Código de producto. 30463901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463901 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463901 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1918.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidolate Hydrochloride
CAS 129-77-1
Nombres de analitos o componentes Piperidolate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Acetic acid, diphenyl-, 1-ethyl-3-piperidyl ester hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 3-Piperidinol, 1-ethyl-, diphenylacetate (ester), hydrochloride (8CI), Crapinon, Dactil hydrochloride, NSC 4349, Piperidolate hydrochloride, Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-, 1-ethyl-3-piperidinyl ester, hydrochloride (1:1), Benzeneacetic acid, alpha-phenyl-, 1-ethyl-3-piperidinyl ester, hydrochloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25NO2.ClH/c1-2-22-15-9-14-19(16-22)24-21(23)20(17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19-20H,2,9,14-16H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN1CCCC(C1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC (1-etilpiperidin-3-il) 2,2-difenilacetato; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 359.89
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1652 g/mol