Learn More
Piperidino(4-piperidinil)metanona, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10535733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10535733 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10041692 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10535733 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01170CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 63214-58-4
Fórmula molecular C11H21N2O
Peso molecular (g/mol) 197.30
Número MDL MFCD03372500
Clave InChI JFHHGGAQABVJIF-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-piperidin-4-ylcarbonyl piperidine, piperidin-1-yl piperidin-4-yl methanone, piperidino 4-piperidinyl methanone, 1-piperidine-4-carbonyl piperidine, 4-piperidine-1-carbonyl piperidine, piperidin-4-yl-piperidin-1-yl-methanone, methanone,1-piperidinyl-4-piperidinyl, 1-piperidin-4-yl carbonyl piperidine, piperidine, 1-4-piperidinylcarbonyl
PubChem CID 2794688
SMILES O=C(C1CC[NH2+]CC1)N1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidino(4-piperidinyl)methanone
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC piperidin-1-il(piperidin-4-il)metanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.29
Porcentaje de pureza 97%