Learn More
Clorhidrato de piperidino(3-piperidinil)metanona, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10366352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10366352 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10350703 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10366352 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01165DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 40576-21-4
Fórmula molecular C11H20N2O
Peso molecular (g/mol) 196.294
Número MDL MFCD01580193
Clave InChI OSZRYTYCKGZYLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-piperidin-3-ylcarbonyl piperidine, piperidin-1-yl piperidin-3-yl methanone, piperidino 3-piperidyl ketone, 1,3'-carbonyldi piperidine, ketone, piperidino 3-piperidyl, 3-piperidinocarbonyl piperidine, 1-piperidine-3-carbonyl piperidine, piperidine, 1-3-piperidyl carbonyl, 3-piperidine-1-carbonyl piperidine, piperidin-3-yl-piperidin-1-yl-methanone
PubChem CID 218422
Nombre IUPAC piperidin-1-il(piperidin-3-il)metanona
SMILES C1CCN(CC1)C(=O)C2CCCNC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidino(3-piperidinyl)methanone hydrochloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.75
Porcentaje de pureza 90%