Learn More
Piperidine, Supelco™
Código de producto. 15857770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15857770 500 mL 500 ml
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15857770 Proveedor Supelco N.º de proveedor 1097240500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
For analysis EMSURE™
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 110-89-4
Punto de fusión -10.8°C
Densidad 0.86 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 106°C/1013 hPa
Número MDL MFCD00005979
Cantidad 500 mL
Sinónimo Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane, Piperidine
Peso molecular (g/mol) 85.15