Learn More
Piperidine, Sigma-Aldrich™
Código de producto. 15871771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15871771 2.5 L 2.50 litro
15851771 100 mL 100 ml
15861771 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15871771 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8222992500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
For synthesis
Piperidine is a heterocyclic amine with a six-membered ring containing five methylene bridges (-CH2-) and one amine bridge (-NH-). Numerous alkaloids, pharmaceuticals, agrochemicals, and synthetic and biological intermediates contain the piperidine moiety. The commercial applications of piperidine include: solvent for curing agents and epoxy resins. In organic synthesis, it serves as an intermediate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-89-4
Especificaciones
Punto de fusión -10.8°C
Densidad 0.86 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 106°C/1013 hPa
Número MDL MFCD00005979
Cantidad 2.5 L
Sinónimo Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane, Piperidine
Peso molecular (g/mol) 85.15