Learn More
Piperidina-d11, CDN
Código de producto. 30317864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30317864 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30317864 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND06261G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidine-D11
CAS 143317-90-2
Fórmula molecular C5 2H11 N
Cantidad 1 g
Sinónimo Piperidine-d11 (9 CI), Piperidine-D11
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2/hD
SMILES [2 H]N1C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecauteriopiperidina
Peso molecular (g/mol) 96.215
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.158 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity