Learn More
piperidine-4-carboxylic acid, Maybridge™
Código de producto. 10225284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10225284 25 g 25 g
10489644 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10225284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB00736EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 498-94-2
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00006004
Clave InChI SRJOCJYGOFTFLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonipecotic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 4-carboxypiperidine, hexahydroisonicotinic acid, dl-isopipecolinic acid, isonicotinic acid, hexahydro, h-inp-oh, acide isonipecotique, 4-hexahydroisonicotinic acid, unii-m5tzp1rwie
PubChem CID 3773
Nombre IUPAC ácido piperidina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isonipecotic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%