Learn More
Piperidina-4-carboxamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454698 5 g 5 g
15444698 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58395.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421266-74-1
Fórmula molecular C6H13N3O
Peso molecular (g/mol) 143.19
Número MDL MFCD21117392
Clave InChI SQZQSQVPENGEOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperidine-4-carboxamidoxime
PubChem CID 87993598
Nombre IUPAC N'-hidroxiperidina-4-carboximidamida
SMILES C1CNCCC1C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidine-4-carboxamidoxime
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.18
Porcentaje de pureza 97%