Learn More
Ácido piperidin-2,6-dicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperidine-2,6-dicarboxylic Acid |
| CAS | 499-82-1 |
| Fórmula molecular | C7H11NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | C1CC(C(=O)O)NC(C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido piperidin-2,6-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0688 |