Learn More
Cloruro de piperidina-1sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450478 250 mg 250 miligramos
15430478 1 g 1 g
15440478 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15450478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54053.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35856-62-3 | C5H10ClNO2S | 183.65 g/mol
Piperidine-1-sulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de piperidina-1-sulfonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35856-62-3
Fórmula molecular C5H10ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 183.65
Número MDL MFCD03250329
Clave InChI QQJYAXDCMMXECR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-piperidinesulfonyl chloride, chloropiperidylsulfone, piperidinsulfochlorid, piperidinesulfonyl chloride, piperidinosulfonyl chloride, pperdne-1-sulfonyl chlorde, 1-piperidinesulfonylchloride, piperidinyl sulfonyl chloride, 1-piperidine sulfonyl chloride, piperidine-1-sulfonic acid chloride
PubChem CID 11298344
Nombre IUPAC cloruro de piperidina-1-sulfonilo
SMILES C1CCN(CC1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidine-1-sulfonyl chloride
Densidad 1.308
Índice de refracción 1.492
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.65
Porcentaje de pureza 97%