Learn More
Hidroyoduro de piperidina-1-carboximidamida, Thermo Scientific™
Código de producto. 10055132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10055132 1 g 1 g
10649905 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10055132 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM00642DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 102392-91-6
Fórmula molecular C6H14IN3
Peso molecular (g/mol) 255.103
Clave InChI MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi
PubChem CID 2778397
Nombre IUPAC piperidina-1-carboximidamida;hidroyoduro
SMILES C1CCN(CC1)C(=N)N.I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1
Porcentaje de pureza 97%