Learn More
Piperazonifil, TRC
Código de producto. 30137407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137407 100 mg 100 miligramos
17983685 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP480470100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1335201-04-1
Fórmula molecular C25 H34 N6 O4
Peso molecular (g/mol) 482.58
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-(4-ethyl-3-oxo-1-piperazinyl)-1-hydroxyethyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazinonafil
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-[2-(4-etil-3-oxopiperazina-1-il)-1-hidroxietil]fenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-D]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(O)CN4CCN(CC)C(=O)C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazonifil
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34N6O4/c1-5-8-18-22-23(29(4)28-18)25(34)27-24(26-22)17-13-16(9-10-20(17)35-7-3)19(32)14-30-11-12-31(6-2)21(33)15-30/h9-10,13,19,32H,5-8,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,26,27,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.2642