Learn More
Piperazinediona-carbonil D-fenilglicil-glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Piperazinedione-carbonyl D-Phenylglycyl-glycine |
| CAS | 2170771-47-6 |
| Fórmula molecular | C17H20N4O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Piperazinedione-carbonyl D-phenylglycyl-glycine, [(2R)-2-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazine-1-carboxamido)-2-phenylacetamido]acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N4O6/c1-2-20-8-9-21(16(26)15(20)25)17(27)19-13(11-6-4-3-5-7-11)14(24)18-10-12(22)23/h3-7,13H,2,8-10H2,1H3,(H,18,24)(H,19,27)(H,22,23)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)NCC(=O)O)c2ccccc2)C(=O)C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(2R)-2-[(4-etil-2,3-dioxopiperazina-1-carbonil)amino]-2-fenilacetil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 376.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.1383 |