Learn More
Piperazina, TRC
Código de producto. 30132568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
500 g
Unit Size:
2.50 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30132568 500 g 500 g
30004345 25 g 25 g
30003678 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30132568 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP479900500G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-85-0
Fórmula molecular C4 H10 N2
Peso molecular (g/mol) 86.14
Sinónimo Piperazine, 1,4-Diazacyclohexane, 1,4-Piperazine, Antiren, Diethylenediamine, Dispermine, Eraverm, Hexahydropyrazine, Lumbrical, NSC 474, Piperazidine, Pipersol, Pyrazine hexahydride, Pyrazine, hexahydro-, Tetrahydro-1,4-diazine, Uvilon, Vermex, Worm-A-Ton, Wurmirazin
Nombre IUPAC piperazina
SMILES C1CNCCN1
Specifications
Nombre del producto químico o material Piperazine
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0844
Porcentaje de pureza >95%